Learn More
1-Isopropényl-3-méthylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Isopropenyl-3-methylbenzene |
| CAS | 1124-20-5 |
| Formule moléculaire | C10H12 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-m-Tolylpropene, m,α-Dimethylstyrene, m-Cymenene, m-Isopropenyltoluene, m-Methylisopropenylbenzene, α,3-Dimethylstyrene, α,m-Dimethylstyrene, α-Methyl-m-methylstyrene, 1-Methyl-3-(1-methylethenyl)benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | OB(O)C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-3-prop-1-én-2-ylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.2 |
| Poids de la formule | 132.0939 |