Learn More
Acide 1-isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10622453 1 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10622453 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM10480DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Isopropyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
CAS 306935-41-1
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H11N3O2
Numéro MDL MFCD01570664
Quantité 1 g
Synonyme 1-isopropyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-1-methylethyl, 1-isopropylbenzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methylethyl benzotriazole-5-carboxylic acid, maybridge1_005244
Clé InChI RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N1N=NC2=CC(=CC=C12)C(O)=O
Nom IUPAC 1-(propan-2-yl)-1H-1,2,3-benzotriazole-5-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 205.22
CID PubChem 2736690
Poids de la formule 205.22
Pourcentage de pureté 97%