Learn More
1-isopropyle-4-pipéridone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450373 250 g 250g
11430373 10 g 10g
11440373 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11480.30
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5355-68-0 | C8H15NO | 141.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5355-68-0
Formule moléculaire C8H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 141.214
Numéro MDL MFCD00038035
Clé InChI CCDBCHAQIXKJCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-isopropyl-4-piperidone, 1-isopropylpiperidin-4-one, n-isopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-1-methylethyl, 1-isopropyl-4-piperidinone, 4-piperidone, 1-isopropyl, 1-propan-2-yl piperidin-4-one, 1-1'-methylethyl-4-piperidone, 1-methylethyl piperidin-4-one
CID PubChem 79313
Nom IUPAC 1-propane-2-ylpipéridine-4-one
SMILES CC(C)N1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Isopropyl-4-piperidone
Densité 0.95
Point d’ébullition 100°C to 101°C (27 mmHg)
Indice de réfraction 1.4655
Quantité 250 g
Beilstein 107857
Poids de la formule 141.22
Pourcentage de pureté 99%