Learn More
Hamilton™ 1 μSérie L 7000 Microliter Seringue
Code produit 17894202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 g
23s G
25 g
26s G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Cône
Type de connexion:
Connecteur moleté
Connecteur moleté, amovible
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Type de connexion unitSize
17894202 26s G Cône Soudé 1 pièce
17844222 22 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Connecteur moleté 1 pièce
17804222 22 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Connecteur moleté, amovible 1 pièce
17834322 22 g Arrondi Connecteur moleté 1 pièce
17804342 22 g Arrondi Connecteur moleté, amovible 1 pièce
17804212 23s G Cône Soudé 1 pièce
17874202 25 g Aigu, biseauté, courbe, non perforant Connecteur moleté 1 pièce
17884202 25 g Arrondi Connecteur moleté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17894202 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur CAL80175
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les seringues de la série 7000 sont modifiées Microliter Seringues avec un système de piston intégré à l'aiguille.
  • La seule seringue à volume mort nul disponible.
  • Le fil de tungstène fin du piston s'étend jusqu'à l'extrémité de l'aiguille, assurant l'expulsion de tout le solvant et permettant de distribuer des volumes jusqu'à 1 μL.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Tungstène (cylindre)
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) interne 0,0057 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0057 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.145 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,020 in
Diamètre (impériale) externe 0,308 in
Diamètre (métrique) interne 0.145 mm
Diamètre (métrique) externe 7.82 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.515 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,71 in
Type de produit Seringue Microliter
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 7001 KH
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 1 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 43.4 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
Type de connexion Soudé