Learn More
Acide 1-(mercaptométhyl)cyclopropaneacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid |
| CAS | 162515-68-6 |
| Formule moléculaire | C6 H10 O2 S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CC1(CS)CC1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-[1-(sulfanylmethyl)cyclopropyl]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.21 |
| Poids de la formule | 146.0402 |