Learn More
1-(mésitylène-2-sulfonyle)-3-nitro-1,2,4 -triazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10184700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10184700 1 g Flacon en verre -
10388400 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10184700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221310010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 74257-00-4 | C11H12N4O4S | 296.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74257-00-4
Formule moléculaire C11H12N4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.30
Numéro MDL MFCD00009754
Clé InChI SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-mesitylsulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, msnt, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl-1,2,4-triazole, 1-2-mesitylenesulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 2,4,6-trimethylphenyl-3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl sulfone, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl
CID PubChem 716901
Nom IUPAC 3-nitro-1-(2,4,6-triméthylphényl)sulfonyl-1,2,4-triazole
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Mesitylene-2-sulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 132.0°C to 134.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 296.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline