Learn More
1-méthoxy-2-méthyl-2-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339196
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339196 25 g 25g
11349196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20351.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3587-64-2 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3587-64-2
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD03701584
Clé InChI MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methoxy-2-methyl-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-2-methyl, acmc-20aott, 2-methoxymethyl-2-propanol, 1,1-dimethyl-2-methoxyethanol, 2-propanol,1-methoxy-2-methyl, 1-methoxy-2-methyl-2-propanol #
CID PubChem 77137
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-méthylpropan-2-ol
SMILES COCC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Densité 0.892
Point d’ébullition 115°C to 116°C
Point d’éclair 27°C (80°F)
Indice de réfraction 1.4044
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methoxy-2-methyl-2-propanol