Learn More
((1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy)trimethylsilane, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | ((1-Methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl)oxy)trimethylsilane |
| CAS | 31469-15-5 |
| Formule moléculaire | C8H18O2Si |
| Numéro MDL | MFCD00010232 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | C[Si](C)(OC(OC)=C(C)C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.31 |
| Pourcentage de pureté | 97% |