Learn More
1-Méthoxy-2-propanol, TRC
Code produit 30134468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134468 10 g 10g
30134231 50 g 50g
30005979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134468 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26500510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-98-2
Formule moléculaire C4 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Synonyme 2-Propanol, 1-methoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Methoxy-2-propanol (ACI), 1-Methoxy-2-hydroxypropane, 2-Methoxy-1-methylethanol, 3-Methoxy-2-propanol, Closol, Dowanol 33B, Dowtherm 209, Essilor altius, Glycol ether PM, Methoxyisopropanol, NSC 2409, Propylene glycol 1-methyl ether
Nom IUPAC 1-méthoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-2-propanol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 90.0681