Learn More
1-Méthoxy-2-propanone, TRC
Code produit 30467335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467335 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467335 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22622010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-2-propanone
CAS 5878-19-3
Formule moléculaire C4 H8 O2
Quantité 10 g
Synonyme 2-Propanone, 1-methoxy-, 2-Propanone, methoxy- (7CI), 1-Methoxy-2-propanone, 1-Methoxyacetone, Methoxy-2-propanone, Methoxyacetone, Methoxymethyl methyl ketone, Methyl methoxymethyl ketone, α-Methoxyacetone, α-Methoxypropanone
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3
SMILES COCC(=O)C
Nom IUPAC 1-méthoxypropan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Poids de la formule 88.0524