Learn More
1-Méthoxy-4-(1-propyn-1-yl)benzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methoxy-4-(1-propyn-1-yl)benzene |
| CAS | 2749-94-2 |
| Formule moléculaire | C10H10O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propyne, 1-(4-Methoxyphenyl)propyne, 1-(p-Methoxyphenyl)-1-propyne, 1-(p-Methoxyphenyl)propyne, 1-Methoxy-4-(prop-1-ynyl)benzene, 1-Methoxy-4-propynylbenzene, p-Anisyl Methyl Acetylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h5-8H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C#CC |
| Nom IUPAC | 1-méthoxy-4-prop-1-ynylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.19 |
| Poids de la formule | 146.0732 |