Learn More
1-Méthoxy-4-nitro-2-phénoxybenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methoxy-4-nitro-2-phenoxybenzene |
| CAS | 14064-93-8 |
| Formule moléculaire | C13 H11 N O4 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11NO4/c1-17-12-8-7-10(14(15)16)9-13(12)18-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 1-méthoxy-4-nitro-2-phénoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.231 |
| Poids de la formule | 245.069 |