Learn More
1-Méthoxy-Empagliflozine tétraacétoxy, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Empagliflozin Tetraacetoxy |
| CAS | 1620758-21-5 |
| Formule moléculaire | C32 H37 Cl O12 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Empagliflozin Tetraacetoxy, α-D-Glucopyranoside, methyl 1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-, 2,3,4,6-tetraacetate (ACI), Methyl 1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-α-D-glucopyranoside 2,3,4,6-tetraacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H37ClO12/c1-18(34)40-17-28-29(41-19(2)35)30(42-20(3)36)31(43-21(4)37)32(38-5,45-28)24-8-11-27(33)23(15-24)14-22-6-9-25(10-7-22)44-26-12-13-39-16-26/h6-11,15,26,28-31H,12-14,16-17H2,1-5H3/t26-,28+,29+,30-,31+,32-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@]1(O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O[C@H]4CCOC4)cc3)c2 |
| Nom IUPAC | acetato de [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[4-cloro-3-[[4-[(3S)-oxolan-3-il]oxifenil]metil]fenil]-6-metoxioxan-2-il]metilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 649.082 |
| Poids de la formule | 648.197 |