Learn More
1-Méthyle -1,2,4-triazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374955 5 g 5g
11364955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18337.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 6086-21-1 | C3H5N3 | 83.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6086-21-1
Formule moléculaire C3H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 83.09
Numéro MDL MFCD01076192
Clé InChI MWZDIEIXRBWPLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-methyl, 1-methyl,-1,2,4-triazole, 1-methyl-1h-1,2,4 triazole, pubchem22534, acmc-1avow, ksc495k1j
CID PubChem 22459
SMILES CN1C=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1,2,4-triazole
Point de fusion 16°C
Densité 1.1
Point d’ébullition 177°C to 178°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Indice de réfraction 1.4705
Quantité 5 g
Beilstein 106245
Nom IUPAC 1-méthyle-1H-1,2,4-triazole
Poids de la formule 83.1
Pourcentage de pureté 99%