Learn More
1-Méthyl-1,2-dihydropyrimidine-2-one, TRC
Code produit 30464964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464964 500 mg 500mg
30479059 100 mg 100mg
30478952 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464964 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM336413500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3739-81-9
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Synonyme 1-Methyl-2-pyrimidinone, 1-Methyl-2-pyrimidone, NSC 193514, 1-Methyl-2(1H)-pyrimidinone
Nom IUPAC 1-méthylpyrimidine-2-one
SMILES CN1C=CC=NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O/c1-7-4-2-3-6-5(7)8/h2-4H,1H3
Poids de la formule 110.048