Learn More
1-Méthyl-1,2-dihydropyrimidine-2-one, TRC
Code produit 30479059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479059 100 mg 100mg
30464964 500 mg 500mg
30478952 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30479059 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM336413100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3739-81-9
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Synonyme 1-Methyl-2-pyrimidinone, 1-Methyl-2-pyrimidone, NSC 193514, 1-Methyl-2(1H)-pyrimidinone
Nom IUPAC 1-méthylpyrimidine-2-one
SMILES CN1C=CC=NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O/c1-7-4-2-3-6-5(7)8/h2-4H,1H3
Poids de la formule 110.048