Learn More
1-méthyl-1-cyclohexène, + de 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10665813 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10665813 10 g 10g
10444643 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10665813 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156840100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 591-49-1 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-49-1
Clé InChI CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
CID PubChem 11574
Nom IUPAC 1-méthylcyclohexène
SMILES CC1=CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1-cyclohexene
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 111.0°C
Point d’éclair −3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H12
Formule linéaire C6H9CH3
Indice de réfraction 1.4492 to 1.4512
Quantité 10 g
Beilstein 05, 66
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and benzene
Stabilisateur 10ppm hydroquinone
Poids moléculaire (g/mol) 96.17
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-1-cyclohexene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.