Learn More
1-méthyl-1-phénylhydrazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10708742 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10708742 25 g Flacon en verre 25g
10162911 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10708742 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354790250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 618-40-6 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-40-6
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00007627
Clé InChI MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylphenylhydrazine, hydrazine, 1-methyl-1-phenyl, n-methyl-n-phenylhydrazine, n-phenyl-n-methylhydrazine, unii-yhb9czb63u, 1-methyl-1-phenyl-hydrazine, alpha-methyl-alpha-phenylhydrazine, hydrazine, methylphenyl, yhb9czb63u, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylhydrazine
CID PubChem 36299
Nom IUPAC 1-méthyl-1-phénylhydrazine
SMILES CN(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 75°C to 78°C (0.4 kPa)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5N(CH3)NH2
Indice de réfraction 1.5810 to 1.585
Quantité 25 g
Beilstein 15, 117
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble in water.,miscible in ethanol,ether,benzene,chloroform
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.