Learn More
1-méthyl-1-phénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420587 5 g 5g
11430587 25 g 25g
11440587 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22440.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 618-40-6 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
1-Methyl-1-phenylhydrazine is used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-Méthyl-1-phénylhydrazine est utilisée pour fabriquer d’autres produits chimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
La température de stockage est comprise entre 2 et -8°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-40-6
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.171
Numéro MDL MFCD00007627
Clé InChI MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylphenylhydrazine, hydrazine, 1-methyl-1-phenyl, n-methyl-n-phenylhydrazine, n-phenyl-n-methylhydrazine, unii-yhb9czb63u, 1-methyl-1-phenyl-hydrazine, alpha-methyl-alpha-phenylhydrazine, hydrazine, methylphenyl, yhb9czb63u, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylhydrazine
CID PubChem 36299
Nom IUPAC 1-méthyl-1-phénylhydrazine
SMILES CN(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1-phenylhydrazine
Densité 1.038
Point d’ébullition 54°C to 55°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 92°C (198°F)
Indice de réfraction 1.583
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%