Learn More
1-Méthyle-1 H-1,2,3-benzotriazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10661293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10661293 250 mg 250mg
10009321 1 g 1g
10255514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10661293 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23504CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 499770-67-1
Formule moléculaire C8H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 161.164
Clé InChI IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
CID PubChem 2795417
Nom IUPAC 1-méthylbenzotriazole-5-carbaldéhyde
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 97%