Learn More
Acide 1-méthyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10344332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10344332 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10782293 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10344332 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 305381-67-3
Formule moléculaire C8H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 177.163
Numéro MDL MFCD03086163
Clé InChI SGHWYTLJLHVIBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-methyl
CID PubChem 2776549
Nom IUPAC Acide 1-méthylbenzotriazole-5-carboxylique
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)N=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%