Learn More
Acide de 1-méthyl-1H-benzimidazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11390567
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11390567 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10356824 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11390567 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13601CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 53484-17-6
Formule moléculaire C9H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.175
Numéro MDL MFCD06809665
Clé InChI KAJLCBKTWRUQOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methylbenzimidazol-5-carboxylic acid, 1-methylbenzimidazole-5-carboxylicacid
CID PubChem 4913063
Nom IUPAC Acide 1-méthylbenzimidazole-5-carboxylique
SMILES CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%