Learn More
(1-Méthyle-1H-imidazol-2-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10672433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10672433 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10562662 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10672433 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC20809CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 17334-08-6
Formule moléculaire C5H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 112.132
Numéro MDL MFCD00964673
Clé InChI CDQDMLWGTVLQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazol-2-yl methanol, 1-methylimidazol-2-yl methanol, 1h-imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolyl methanol, 2-hydroxymethyl-1-methylimidazole, imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-2-methanol, 1-methylimidazol-2-yl methan-1-ol, pubchem9047
CID PubChem 573612
Nom IUPAC (1-méthylimidazol-2-yl)méthanol
SMILES CN1C=CN=C1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 97%