Learn More
(1-Méthyl-1H-imidazol-4-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10423312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10423312 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10738534 1 g Flacon en verre ambré 1g
10021034 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10423312 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC03613CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 486414-83-9
Formule moléculaire C5H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 111.15
Numéro MDL MFCD06411536
Clé InChI YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2795114
Nom IUPAC (1méthylimidazol-4-yl)méthanamine
SMILES CN1C=NC(CN)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
Poids de la formule 111.15
Pourcentage de pureté 95%