Learn More
(1-Méthyl-1H-imidazol-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10576524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10576524 5 g Flacon en verre ambré 5g
10197562 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10573143 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10576524 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23613DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 486414-86-2
Formule moléculaire C5H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 111.148
Clé InChI PYAQTQXFMQWCHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methylamine, 1-methyl-5-aminomethylimidazole, 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, 3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, c-3-methyl-3h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-imidazol-5-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-imidazole-5-yl methanamine
CID PubChem 2795424
Nom IUPAC (3méthylimidazol-4-yl)méthanamine
SMILES CN1C=NC=C1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 111.15
Pourcentage de pureté 97%