Learn More
1-méthyl-1H-imidazole-4-sulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10213822
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10213822 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10724053 1 g Flacon en verre ambré 1g
10215294 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10213822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL01003CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 111124-90-4
Formule moléculaire C4H7N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 161.18
Numéro MDL MFCD02091382
Clé InChI QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2736885
Nom IUPAC 1-methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
SMILES CN1C=NC(=C1)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl
Poids de la formule 161.18
Pourcentage de pureté 97%