Learn More
1-méthyle-1H-imidazole-5-carbohydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10437622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10437622 1 g 1g
10140642 250 mg 250mg
10576904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10437622 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23627DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 23585-00-4
Formule moléculaire C5H8N4O
Poids moléculaire (g/mol) 140.15
Numéro MDL MFCD03659706
Clé InChI CFIAOJVURKEWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, hydrazide, 1-methyl-5-imidazoliecarboxylic hydrazide, 1-methylimidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide #, 5-hydrazinocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole, imidazole-1-methyl-5-carboxylic acid, hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid,1-methyl-,hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, hydrazide 9ci
CID PubChem 468661
Nom IUPAC 3-méthylimidazole-4-carbohydrazide
SMILES CN1C=NC=C1C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbohydrazide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.15
Pourcentage de pureté 97%