Learn More
Chlorhydrate de chlorure de 1-méthyl-1H-imidazole-5-carbonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10733623
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10733623 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10272782 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10733623 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23602CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 343569-06-2
Formule moléculaire C5H6Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 181.02
Numéro MDL MFCD03659705
Clé InChI IRADJQMSOFSMNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methylimidazole-5-carbonyl chloride hcl, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methyl-4-imidazolecarbonyl chloride hydrochloride, 5-chlorocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole hydrochloride, 1h-imidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 2776553
SMILES Cl.CN1C=NC=C1C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 1-méthyle-1H-imidazole-5-chlorhydrate de chlorure de carbonyle
Poids de la formule 181.02
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique