Learn More
Acide 1-méthyl-1H-imidazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10779215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10779215 10 g 10g
10702493 1 g 1g
10200355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10779215 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23601EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 41806-40-0
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.115
Numéro MDL MFCD00955677
Clé InChI PBEDVTDUVXFSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-1h-imidazole, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-1h-5-imidazolecarboxylic acid, pubchem20954, acmc-209jlu, ksc236i7p, 1-methyl-5-imidazolecarboxylic acid
CID PubChem 2773507
Nom IUPAC acide 3-méthylimidazole-4-carboxylique
SMILES CN1C=NC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%