Learn More
dichlorhydrate(1-méthyl-1H-indazol-3-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10652255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10652255 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10586684 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10652255 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC06363CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1093860-45-7
Formule moléculaire C9H13Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 234.124
Numéro MDL MFCD11841065
Clé InChI ZHWICCCSNYFLJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine dihydrochloride, 1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 3-aminomethyl-1-methyl-1h-indazole dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine 2hcl, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine, chloride, chloride, 1-1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/2
CID PubChem 43811028
Nom IUPAC (1-méthylindazol-3-yl)méthanamine ; dichlorhydrate
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)CN.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methylamine dihydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 234.13
Pourcentage de pureté 97%