Learn More
1-méthyl-1H-indazole-3-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10441474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10441474 1 g Flacon en verre ambré 1g
10127902 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10441474 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC06304DA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 4002-83-9
Formule moléculaire C9H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD08060478
Clé InChI KYDLGYCLCFKUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-3-formylindazole, 1h-indazole-3-carboxaldehyde,1-methyl
CID PubChem 7164545
Nom IUPAC 1-méthylindazole-3-carbaldéhyde
SMILES CN1N=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 97%