Learn More
-chlorure de 1-méthyle-1 h-indazole-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 194.62 |
| Pourcentage de pureté | 97% |