Learn More
-chlorure de 1-méthyle-1 h-indazole-3-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10215014
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10215014 10 g Flacon en verre ambré 10g
10015822 250 mg Flacon en verre ambré -
10105512 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10215014 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC06302EA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 106649-02-9
Formule moléculaire C9H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.62
Numéro MDL MFCD02093096
Clé InChI NPNWVMBPSINFBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indazol-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, acmc-20mac8, 1-methyl-3-indazolylcarbonyl chloride, 1-methyl-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxychloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid chloride
CID PubChem 7022055
Nom IUPAC Chlorure de 1-méthylindazole-3-carbonyl
SMILES CN1N=C(C(Cl)=O)C2=CC=CC=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 194.62
Pourcentage de pureté 97%