Learn More
Acide 1-méthyl-1H-indazole-4-boronique, 95 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
| Quantité | 250 mg |
| Nom IUPAC | Acide (1-méthylindazol-4-yl)boronique |
| Poids de la formule | 175.98 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid, 95%
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction