Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-méthyl-1H-indazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11986741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11986741 1 g 1g
11906751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986741 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445130010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 885698-94-2
Formule moléculaire C14H19BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 258.13
Numéro MDL MFCD10700158
Clé InChI OZHFBNULPUBRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1-methylindazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 45480187
Nom IUPAC 1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
SMILES CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 83.0°C to 86.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 258.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement