Learn More
1-Méthyl-1H-indazole-4-carboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10745462 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10745462 1 g Flacon en verre 1g
10210800 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10745462 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429340010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1053655-56-3 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1053655-56-3
Formule moléculaire C9H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD10699167
Clé InChI SONWSIAHVBTXPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolecarboxaldehyde
CID PubChem 37818471
Nom IUPAC 1-méthylindazole-4-carbaldéhyde
SMILES CN1C2=CC=CC(=C2C=N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77.5°C to 79.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.