Learn More
1-méthyl-1H-indol-5-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10285754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10285754 10 g Flacon en verre ambré 10g
10696424 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10285754 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC41414EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 102308-97-4
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD03839873
Clé InChI PGTSGPCXPIFQEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-5-ylamine, 1h-indol-5-amine, 1-methyl, 5-amino-1-methylindole, 1-methylindole-5-ylamine, 1-methyl-5-amino-1h-indole, 5-amino-1-methyl-1h-indole, pubchem9381, 5-amino-n-methylindole
CID PubChem 2769564
Nom IUPAC 1-méthylindol-5-amine
SMILES CN1C=CC2=CC(N)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indol-5-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%