Learn More
(1-méthyle-1H-indol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10691236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10691236 5 g Flacon en verre ambré 5g
10399853 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10691236 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC41409DE
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 448967-90-6
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.20
Numéro MDL MFCD09025838
Clé InChI CEBLTQGXYITWTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indol-5-yl methanol, 1-methylindol-5-yl methanol, 1h-indole-5-methanol, 1-methyl-9ci
CID PubChem 24229490
Nom IUPAC (1-methyl-1H-indol-5-yl)methanol
SMILES CN1C=CC2=CC(CO)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 97%