Learn More
(1-méthyle-1H-indol-6-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10712094
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10712094
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC44209CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 199590-00-6
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
Numéro MDL MFCD08690252
Clé InChI YDMPSBJXPPXTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol, 1-methylindol-6-yl methanol, 1-methyl-6-indolyl methanol, 1h-indole-6-methanol,1-methyl, 1h-indole-6-methanol, 1-methyl, 6-hydroxymethyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-methanol, 6-hydroxymethyl-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol saltdata: free
CID PubChem 18673032
Nom IUPAC (1-méthylindol-6-yl)méthanol
SMILES CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 97%