Learn More
1-méthyl-1H-indole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-1H-indole-4-carbaldehyde |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 159.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |