Learn More
1-méthyl-1H-indole-4-carbonitrile, Thermo Scientific™
Code produit 10507494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10507494 250 mg 250mg
10153643 1 g 1g
10290455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10507494 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45816CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 628711-58-0
Formule moléculaire C10H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 156.19
Numéro MDL MFCD08690265
Clé InChI DYOVHBKIEBCIIE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22391592
SMILES CN1C=CC2=C(C=CC=C12)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Synonyme 1-methyl-1h-indole-4-carbonitrile, 1h-indole-4-carbonitrile,1-methyl, 1h-indole-4-carbonitrile, 1-methyl
Nom IUPAC 1-methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Poids de la formule 156.19
Pourcentage de pureté 97%