Learn More
Chlorure 1-méthyle-1H-indole-4-sulfonyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10412834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10412834 10 g Flacon en verre ambré 10g
10327594 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10103674 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10412834 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur CC45803EA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 876316-36-8
Formule moléculaire C9H8ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 229.678
Numéro MDL MFCD08690260
Clé InChI HFWFOJFQXZBLAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1h-indole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylindol-4-yl sulfone, 1-methyl-1h-indole-4-sulfonylchloride, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl
CID PubChem 18525782
Nom IUPAC chlorure de 1-méthylindole-4-sulfonyle
SMILES CN1C=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 229.69
Pourcentage de pureté 97%