Learn More
1-méthyl-1H-indole-7-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10397304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10397304 1 g Flacon en verre ambré 1g
10032034 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10397304 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66904DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 69047-36-5
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD11109329
Clé InChI JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
CID PubChem 11040979
Nom IUPAC 1-méthylindole-7-carbaldéhyde
SMILES CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%