Learn More
1-Méthyle -1 H-pyrazole-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10344762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10344762 250 mg 250mg
10121262 1 g 1g
10081784 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10344762 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00321CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1904-31-0
Formule moléculaire C4H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 97.121
Clé InChI MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
CID PubChem 137254
Nom IUPAC 1-méthylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C=CC(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 97%