Learn More
1-méthyl-1H-pyrazol-3-amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15395078 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15395078 5 g 5g
15305088 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15395078 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456730050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1904-31-0 | C4H7N3 | 97.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1904-31-0
Formule moléculaire C4H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 97.12
Clé InChI MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
CID PubChem 137254
Nom IUPAC 1-méthylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C=CC(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Point d’ébullition 93.0°C to 94.0°C (0.5 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.