Learn More
(1-méthyle-1H-pyrazol-3-yl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10651704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10651704 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10122514 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10651704 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48309CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 84547-62-6
Formule moléculaire C5H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 112.132
Numéro MDL MFCD08690274
Clé InChI WCKJRVKJTUIAFW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12845046
Nom IUPAC (1-méthylpyrazol-3-yl)méthanol
SMILES CN1C=CC(=N1)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol, 1-methyl, 1-methylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, akos pao-1076, pubchem23752, 1-methyl-3-pyrazolyl methanol, hydroxymethyl-1-methylpyrazole
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 95%