Learn More
(1-méthyle-1H-pyrazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10632705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10632705 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10433024 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10632705 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62309CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 84547-61-5
Formule moléculaire C5H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 112.132
Numéro MDL MFCD08556301
Clé InChI WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
CID PubChem 11815316
Nom IUPAC (2-méthylpyrazol-3-yl)méthanol
SMILES CN1C(=CC=N1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 97%