Learn More
(1-méthyle-1H-pyrazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15269736 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15269736 5 g 5g
15259736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15269736 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 84547-61-5
Formule moléculaire C5H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Clé InChI WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol, 1-methyl, 2-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl, 1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 1-methylpyrazole-5-methanol, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl ;methanol
CID PubChem 11815316
Nom IUPAC (2-méthylpyrazol-3-yl)méthanol
SMILES CN1C(=CC=N1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Point de fusion 57.0°C to 60.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.