Learn More
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine, 97%, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine |
| CAS | 863548-52-1 |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C5H9N3 |
| Numéro MDL | MFCD03419808 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-methylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methylpyrazole, 1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methylpyrazol-5-yl methylamine, c-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-methylamine |
| Clé InChI | XNTFQMKXUFFUQO-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |