Learn More
(1-Méthyl-1H-pyrazol-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15355048 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15355048 5 g 5g
15345048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15355048 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456030050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 863548-52-1 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 863548-52-1
Formule moléculaire C5H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 111.15
Clé InChI XNTFQMKXUFFUQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-methylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methylpyrazole, 1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1-methylpyrazol-5-yl methylamine, c-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-methylamine
CID PubChem 7019421
Nom IUPAC (2-méthylpyrazol-3-yl)méthanamine
SMILES CN1C(=CC=N1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Point d’ébullition 140.0°C (8.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 111.15
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.